Imprimer
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 1360 EUR
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₂
Poids moléculaire: 127.141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18826734
Numéro CAS: 406947-32-8