Imprimer
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312456-1G OR312456-250MG
APOSOR312456-1GEA 98.6 EUR
APOSOR312456-1G APOSOR312456-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20716860
Numéro CAS: 1379318-53-2