Imprimer
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312452-100MG OR312452-250MG OR312452-1G
APOSOR312452-100MGEA 273 EUR
APOSOR312452-100MG APOSOR312452-250MG APOSOR312452-1G
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28390442
Numéro CAS: 796963-34-3