Imprimer
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 1100 EUR
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₆H₉Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20633000
Numéro CAS: 161043-38-5