Imprimer
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312447-1G OR312447-250MG OR312447-100MG
APOSOR312447-1GEA 864 EUR
APOSOR312447-1G APOSOR312447-250MG APOSOR312447-100MG
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₅H₆I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037325
Numéro CAS: 105542-98-1