Imprimer
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate, tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
OR312434-100MG OR312434-1G OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA 161 EUR
APOSOR312434-100MG APOSOR312434-1G APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987007
Numéro CAS: 1638765-26-0