Imprimer
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 2420 EUR
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29037322
Numéro CAS: 1980054-39-4