Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₀N₂·2ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD27996126 Numéro CAS: 1403746-38-2 |