Imprimer
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 782 EUR
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27996109
Numéro CAS: 1823331-06-1