Imprimer
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312386-1G OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA 1100 EUR
APOSOR312386-1G APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24696091
Numéro CAS: 131515-42-9