Imprimer
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312254-250MG OR312254-100MG
APOSOR312254-250MGEA 319 EUR
APOSOR312254-250MG APOSOR312254-100MG
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate
Formule: 2C₆H₁₁N·C₂H₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27987995
Numéro CAS: 1523571-00-7