Imprimer
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312244-250MG OR312244-1G
APOSOR312244-250MGEA 667 EUR
APOSOR312244-250MG APOSOR312244-1G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one
Formule: C₈H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421761
Numéro CAS: 134179-01-4