Imprimer
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR312193-1G OR312193-5G
APOSOR312193-1GEA 480 EUR
APOSOR312193-1G APOSOR312193-5G
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Formule: C₂₀H₂₄O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22418996
Numéro CAS: 22308-09-4
UN: 2585
ADR: 8,III