Imprimer
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 354 EUR
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101889
Numéro CAS: 83249-04-1