Imprimer
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 1640 EUR
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664953
Numéro CAS: 1370705-39-7