Imprimer
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312126-100MG OR312126-1G OR312126-250MG
APOSOR312126-100MGEA 132 EUR
APOSOR312126-100MG APOSOR312126-1G APOSOR312126-250MG
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20720060
Numéro CAS: 676371-65-6