3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl (3-carboxybicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, 3-(Boc-amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic Acid
Formule:
C₁₁H₁₇NO₄ Poids moléculaire: 227.257 g/mol Point de fusion: 172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09971715 Numéro CAS: 303752-38-7 |