Imprimer
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 71.2 EUR
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₈O₄
Point de fusion: 302…305 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20621127
Numéro CAS: 56842-95-6