Imprimer
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR312074-250MG OR312074-100MG
APOSOR312074-250MGEA 129 EUR
APOSOR312074-250MG APOSOR312074-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 125…127 °C (45 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19228106
Numéro CAS: 22287-28-1