Imprimer
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 468 EUR
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formule: C₁₄H₁₄
Point d'ébullition: 276 °C (760 mm Hg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09970508
Numéro CAS: 620-47-3