Imprimer
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR311105-1G OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA 671 EUR
APOSOR311105-1G APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Formule: C₁₀H₁₀BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16333877
Numéro CAS: 156092-12-5