Imprimer
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-ureidobenzoate
OR311007-1G OR311007-500MG OR311007-5G
APOSOR311007-1GEA 151 EUR
APOSOR311007-1G APOSOR311007-500MG APOSOR311007-5G
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02379956
Numéro CAS: 13289-38-8