Imprimer
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310982-1G OR310982-5G
APOSOR310982-1GEA 30.1 EUR
APOSOR310982-1G APOSOR310982-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909078
Numéro CAS: 213596-33-9