Imprimer
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 1070 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26405694
Numéro CAS: 90905-54-7