3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₀N₂O₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261163 Numéro CAS: 607743-07-7 |