Imprimer
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310899-1G OR310899-250MG OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA 58 EUR
APOSOR310899-1G APOSOR310899-250MG APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00482383
Numéro CAS: 53553-14-3