Imprimer
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310872-1G OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA 54.4 EUR
APOSOR310872-1G APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₁₁H₁₄BIO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26394871
Numéro CAS: 5572-94-1