Imprimer
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310623-1G OR310623-25G OR310623-5G
APOSOR310623-1GEA 58 EUR
APOSOR310623-1G APOSOR310623-25G APOSOR310623-5G
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Formule: C₇H₁₄NO₆P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443722
Numéro CAS: 89524-99-2