Imprimer
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 426 EUR
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21605255
Numéro CAS: 1805025-96-0