Imprimer
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 532 EUR
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957311
Numéro CAS: 404009-18-3