Imprimer
Phenyl N-hydroxycarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310437-1G OR310437-5G OR310437-10G
APOSOR310437-1GEA 180 EUR
APOSOR310437-1G APOSOR310437-5G APOSOR310437-10G
Phenyl N-hydroxycarbamate
Phenyl N-hydroxycarbamate
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18968936
Numéro CAS: 38064-07-2