Imprimer
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR31036-1G OR31036-250MG OR31036-5G
APOSOR31036-1GEA 120 EUR
APOSOR31036-1G APOSOR31036-250MG APOSOR31036-5G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195464
Numéro CAS: 1056454-88-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III