Imprimer
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310352-1G OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA 894 EUR
APOSOR310352-1G APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point d'ébullition: 110 °C (0,7 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26523316
Numéro CAS: 55168-32-6