Imprimer
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 671 EUR
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844682
Numéro CAS: 88755-16-2