Imprimer
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3S,4S)-Methyl 1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate, (3S,4S)-1-Benzyl-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine
OR310342-1G OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA 671 EUR
APOSOR310342-1G APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22420558
Numéro CAS: 181114-98-7