Imprimer
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310337-1G OR310337-500MG
APOSOR310337-1GEA 1070 EUR
APOSOR310337-1G APOSOR310337-500MG
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798431
Numéro CAS: 32189-34-7