Imprimer
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 894 EUR
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₄H₁₁BrN₂O
Poids moléculaire: 303.154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26523310
Numéro CAS: 875639-78-4