Imprimer
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 671 EUR
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formule: C₉H₁₄N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405839
Numéro CAS: 1082745-50-3