Imprimer
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310331-1G OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA 1070 EUR
APOSOR310331-1G APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26523309
Numéro CAS: 94459-09-3