Imprimer
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 180 EUR
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 255.312 g/mol
Point de fusion: 157…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837364
Numéro CAS: 33458-29-6