Imprimer
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31023-1G OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA 150 EUR
APOSOR31023-1G APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅ClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13187195
Numéro CAS: 107747-67-1