Imprimer
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 134 EUR
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00122144
Numéro CAS: 16269-66-2