Imprimer
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310190-1G OR310190-500MG
APOSOR310190-1GEA 894 EUR
APOSOR310190-1G APOSOR310190-500MG
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Formule: C₈H₅BrN₂O₂S
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21605750
Numéro CAS: 946884-41-9