Imprimer
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-5GEA 92.8 EUR
APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037455
Numéro CAS: 59782-89-7