N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₉BN₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05864306 Numéro CAS: 832114-10-0 |