Imprimer
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31009-1G OR31009-250MG
APOSOR31009-1GEA 1360 EUR
APOSOR31009-1G APOSOR31009-250MG
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042695
Numéro CAS: 1451154-33-8