Imprimer
N-Benzyl-4-bromoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 319 EUR
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Formule: C₁₃H₁₂BrN
Poids moléculaire: 262.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01427002
Numéro CAS: 2879-83-6