Imprimer
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31008-1G OR31008-250MG
APOSOR31008-1GEA 812 EUR
APOSOR31008-1G APOSOR31008-250MG
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16876983
Numéro CAS: 143912-49-6