Imprimer
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 27.7 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Formule: C₈H₈BrNS·HI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812087
Numéro CAS: 848564-76-1