Imprimer
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR310061-1G OR310061-500MG
APOSOR310061-1GEA 538 EUR
APOSOR310061-1G APOSOR310061-500MG
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂N₄O₃
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184781
Numéro CAS: 781649-87-4